Få mere at vide
Melford D-fruktose
Artikelnummer. 30018277
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018277 500 g
30018276 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018277 Leverandør Melford Leverandørnr. F21500500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • Stoffets navn: Levulose
  • CAS-nummer: 57-48-7
  • Molekylformel: C 6 H 12 O 6
  • Molekylvægt: 180,16
Tekniske data
CAS 57-48-7
Molekylær formel C6H12O6
Mængde 500 g