Få mere at vide
Melford D-fruktose
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
- Stoffets navn: Levulose
- CAS-nummer: 57-48-7
- Molekylformel: C 6 H 12 O 6
- Molekylvægt: 180,16
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 57-48-7 |
| Molekylær formel | C6H12O6 |
| Mængde | 1 kg |