Få mere at vide
IBA Lifesciences 10x Buffer E - Elueringsbuffer
Artikelnummer. 12773064 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Mængde:
25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12773064
Brand: IBA Lifesciences 21000025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Strep-Tactin™ elueringsbuffer med desthiobiotin
  • 10x Buffer E er en 10x koncentreret Strep-Tactin™ elueringsbuffer.
  • Det indeholdte desthiobiotin er en modificeret form for biotin, der fortrænger Strep-™tag II og Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner fra den modificerede biotinbindende lomme af Strep-Tactin™ på en konkurrencedygtig måde, hvilket resulterer i en mild eluering.
  • Bemærk venligst, at 10x Buffer E ikke er anvendelig til eluering fra Strep-Tactin ™XT-harpikser.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desthiobiotin Buffer E
Oversigt 10 X, Buffer E, Indeholder Tris pH 8, NaCl og EDTA
Koncentration 10 X
Til brug med (applikation) Klar til brug til eluering af Strep-Tag II-proteiner fra biotinbindingsstedet Strep-Tactin Harpiks
Mængde 25 ml
Formulering 10 X, Buffer E, Indeholder Tris pH 8, NaCl og EDTA
Må kun benyttes til forskning.