Få mere at vide
IBA Lifesciences Desthiobiotin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8014578 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12753064
Brand: IBA Lifesciences 21000002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Desthiobiotin pulver til fremstilling af Strep-Tactin™ elueringsbuffer
Desthiobiotin er en modificeret form for biotin, der fortrænger Strep-™tag II og Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner fra den modificerede biotinbindende lomme af Strep-Tactin™ på en konkurrencedygtig måde, hvilket resulterer i en mild eluering.
Desthiobiotinpulver kan bruges til fremstilling af Strep-Tactin™ elueringsbuffer, buffer E.
Bemærk venligst, at desthiobiotin ikke er anvendelig til eluering fra Strep-Tactin ™XT-harpikser.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desthiobiotin
Til brug med (applikation) Til eluering af Strep-Tag II-proteiner fra Strep-Tactin
Mængde 1 g
Må kun benyttes til forskning.