Få mere at vide
IBA Lifesciences Desthiobiotin
Shop alle IBA Lifesciences produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Desthiobiotin er en modificeret form for biotin, der fortrænger Strep-™tag II og Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner fra den modificerede biotinbindende lomme af Strep-Tactin™ på en konkurrencedygtig måde, hvilket resulterer i en mild eluering.
Desthiobiotinpulver kan bruges til fremstilling af Strep-Tactin™ elueringsbuffer, buffer E.
Bemærk venligst, at desthiobiotin ikke er anvendelig til eluering fra Strep-Tactin ™XT-harpikser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desthiobiotin |
| Til brug med (applikation) | Til eluering af Strep-Tag II-proteiner fra Strep-Tactin |
| Mængde | 5 g |
Må kun benyttes til forskning.