Få mere at vide
D-kiro Inositol, TRC
Artikelnummer. 30136717
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136717 500 mg
30132686 1 g
30005180 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136717 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI666055500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 643-12-9
Molekylær formel C6 H12 O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Synonym D-chiro-Inositol, Inositol, D-chiro- (8CI), (+)-chiro-Inositol, D-(+)-chiro-Inositol, D-Inositol
IUPAC navn cyclohexan-1,2,3,4,5,6-hexol
SMIL O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifications
Kemisk navn eller materiale D-chiro Inositol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m0/s1
Formel vægt 180.0634
Procent renhed >95%