Få mere at vide
D-(+)-Cellopentaose, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Anvendes af cellulosebakterier som energikilde. Anvendes til at identificere, differentiere og karakterisere oligosaccharidmetaboliserende enzymer såsom endoglucanaser og --glucosidase(r). Kan også bruges til forsukring og ethanolfermenteringsforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Anvendes af cellulosebakterier som energikilde
- Bruges til at identificere, differentiere og karakterisere oligosaccharidmetaboliserende enzymer såsom endoglucanaser og -glucosidase(r)
- Kan også bruges til saccharificering og ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(+)-Cellopentaose |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 mg |
| Beilstein | 79497 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Formel vægt | 828.72 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Pulver |