accessibility menu, dialog, popup

UserName

HO(R)HO(R)O(S)O(R)HO(S)HO(S)HO(R)OH(S)O(S)O(R)HO(S)OH(S)OH(R)HO(R)O(S)O(R)OH(S)OH(S)HO(R)HOO

CAS RN 2240-27-9

IUPAC Navn: (2R,3S,4R,5R)-5,6-dihydroxy-2,3,4-tris({[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy})hexanal
Synonymer: (2R,3S,4R,5R)-5,6-dihydroxy-2,3,4-tris({[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy})hexanal
Molekylvægt (g/mol): 666.58
Molekylformel: C24H42O21
InChi Key: MUIAGSYGABVSAA-XHFFWFORSA-N
SMILES: OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C=O
Mængde 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Fysisk form 
  • (3)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)