missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Aspartic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester, TRC

Artikelnummer. 30179578
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179578 500 mg
30178931 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179578 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA788795500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 148823-36-3
Molekylær formel C8H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 189.21
Synonym D-Aspartic Acid 1-tert-Butyl Ester
SMIL CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-Aspartic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester
Mængde 500 mg
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.