CAS RN 148823-36-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
D-Aspartic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester, TRC
CAS: 148823-36-3 Molekylær formel: C8H15NO4 Molekylvægt (g/mol): 189.21 Synonym: D-Aspartic Acid 1-tert-Butyl Ester SMIL: CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O