Få mere at vide
D-Amygdalin, 98%, Thermo Scientific™
A benzylic glycoside that has been used as an antineoplastic agent
305.97 DKK - 3037.36 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 29883-15-6 |
|---|---|
| Molekylær formel | C20H27NO11 |
| Molekylvægt (g/mol) | 457.432 |
| MDL nummer | MFCD00006598 |
| InChI nøgle | XUCIJNAGGSZNQT-KDDLJKRCSA-N |
| Synonym | amygdalin |
| PubChem CID | 66509032 |
| IUPAC navn | (2R)-2-phenyl-2-[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyacetonitrile |
| SMIL | C1=CC=C(C=C1)C(C#N)OC2C(C(C(C(O2)COC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O)O |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15454069
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61472.03 |
1g |
305.97 DKK
1g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15464069
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61472.06 |
5g |
723.15 DKK 650.65 DKK / 5g Spare 72.50 DKK 10% Slukket |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15474069
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61472.14 |
25g |
3037.36 DKK
25g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| 29883-15-6 | |
| 457.432 | |
| XUCIJNAGGSZNQT-KDDLJKRCSA-N | |
| 66509032 | |
| C1=CC=C(C=C1)C(C#N)OC2C(C(C(C(O2)COC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O)O |
| C20H27NO11 | |
| MFCD00006598 | |
| amygdalin | |
| (2R)-2-phenyl-2-[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyacetonitrile |
Tekniske data
| D-Amygdalin | |
| C20H27NO11 | |
| 66856 | |
| amygdalin | |
| −38° (c=1.2 in Water) | |
| (2R)-2-phenyl-2-[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyacetonitrile | |
| 66509032 | |
| 98% |
| 29883-15-6 | |
| MFCD00006598 | |
| 14,597 | |
| XUCIJNAGGSZNQT-KDDLJKRCSA-N | |
| C1=CC=C(C=C1)C(C#N)OC2C(C(C(C(O2)COC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O)O | |
| 457.432 | |
| 457.44 |
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 249-925-3
missing translation for 'rtecsNumber' : OO8450000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.