missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Amygdalin, 98%, Thermo Scientific™

A benzylic glycoside that has been used as an antineoplastic agent

Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61472.14

Mængde 25g

 Se flere versioner af dette produkt

Produktkode 15474069

  • 3037.36 DKK / 25g

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data

Kemiske identifikatorer

29883-15-6
457.432
XUCIJNAGGSZNQT-KDDLJKRCSA-N
66509032
C1=CC=C(C=C1)C(C#N)OC2C(C(C(C(O2)COC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O)O
C20H27NO11
MFCD00006598
amygdalin
(2R)-2-phenyl-2-[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyacetonitrile

Tekniske data

D-Amygdalin
C20H27NO11
25g
14,597
XUCIJNAGGSZNQT-KDDLJKRCSA-N
C1=CC=C(C=C1)C(C#N)OC2C(C(C(C(O2)COC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O)O
457.432
457.44
29883-15-6
MFCD00006598
66856
amygdalin
−38° (c=1.2 in Water)
(2R)-2-phenyl-2-[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyacetonitrile
66509032
98%
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.