Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-alfa-tokoferol, 97+%
Artikelnummer. 10127900 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10127900 100 mg Glasflaske 100mg
1 options
Artikelnummer. 10127900 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 421031000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 59-02-9 | C29H50O2 | 430.7 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-α-Tocopherol
Navn note 99%
CAS 59-02-9
Smeltepunkt 2.5°C to 3.5°C
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 200°C to 220°C (0.1 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C29H50O2
Brydningsindeks 1.5050 to 1.507
MDL nummer MFCD00072045
Mængde 100 mg
Merck Index 15, 9653
Specifik vægtfylde 0.95
Specifik rotationstilstand +24° (25°C c=2,in isooctane)
Specifik rotation + 24
Synonym vitamin e, alpha-tocopherol, d-alpha-tocopherol, 5,7,8-trimethyltocol, +-alpha-tocopherol, r,r,r-alpha-tocopherol, phytogermine, eprolin, 2r,4'r,8'r-alpha-tocopherol, dl-a-tocopherol
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,chloroform,ether,,oils,fats
InChI nøgle GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
SMIL CC1=C(C(=C2CCC(OC2=C1C)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)C)O
IUPAC navn (2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-ol
Molekylvægt (g/mol) 430.7
PubChem CID 14985
ChEBI CHEBI:18145
Formel vægt 430.7
Procent renhed 97+%
Fysisk form Viskøs væske