Få mere at vide
D-64131, MedChemExpress
Beskrivelse
D-64131 is an orally active tubulin inhibitor, with an IC50 of 0.53 μM for tubulin polymerization. D-64131 has antimitotic activity. D-64131 can be used for cancer research.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-64131 |
| CAS | 74588-78-6 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H13NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (397.96 mM) |
| SMIL | O=C(C(N1)=CC2=C1C=CC(OC)=C2)C3=CC=CC=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.28 |
| Formel vægt | 251.28 |
| Vis mere |