Få mere at vide
D-3263 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483047
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16483047 50 mg -
16479537 5 mg -
16451599 1 mg -
16427066 100 mg 100mg
16426998 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16483047 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16162A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
MedChemExpress D-3263 hydrochloride is an enteric-coated, orally bioavailable (transient receptor potential melastatin member 8) TRPM8 agonist.
D-3263 hydrochloride is an enteric-coated, orally bioavailable (transient receptor potential melastatin member 8) TRPM8 agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-3263 hydrochloride
CAS 1008763-54-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H32ClN3O3
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 140 mg/mL (341.51 mM; Need ultrasonic)
SMIL [H]Cl.O=C1N(CCN)C2=CC(OC)=CC=C2N1C([C@H]3[C@H](C(C)C)CC[C@@H](C)C3)=O
Molekylvægt (g/mol) 409.95
Formel vægt 409.95
Procent renhed 97.81%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death