missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-(-)-3-Phosphoglyceric Acid Disodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30240787
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240787 50 mg
30240773 200 mg
30240582 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30240787 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP35820350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 80731-10-8
Molekylær formel C3H5O7PNa2
Molekylvægt (g/mol) 230.02
Synonym Propanoic acid, 2-hydroxy-3-(phosphonooxy)-, sodium salt (1:2), (2R)-, Propanoic acid, 2-hydroxy-3-(phosphonooxy)-, disodium salt, (R)- (9CI), Disodium D-3-phosphoglycerate, 3-Phospho-D-glyceric acid disodium salt, D-(-)-3-Phosphoglyceric acid disodium salt, (2R)-2-Hydroxy-3-(phosphonooxy)propanoic acid disodium salt
IUPAC navn disodium;(2R)-2-hydroxy-3-[hydroxy(oxido)phosphoryl]oxypropanoate
SMIL [Na+].[Na+].O[C@H](COP(=O)(O)[O-])C(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-(-)-3-Phosphoglyceric Acid Disodium Salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C3H7O7P.2Na/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9;;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2/t2-;;/m1../s1
Formel vægt 229.9568
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.