CAS RN 80731-10-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
D-(-)-3-Phosphoglyceric Acid Disodium Salt, TRC
CAS: 80731-10-8 Molekylær formel: C3H5O7PNa2 Molekylvægt (g/mol): 230.02 Synonym: Propanoic acid, 2-hydroxy-3-(phosphonooxy)-, sodium salt (1:2), (2R)-,Propanoic acid, 2-hydroxy-3-(phosphonooxy)-, disodium salt, (R)- (9CI),Disodium D-3-phosphoglycerate,3-Phospho-D-glyceric acid disodium salt,D-(-)-3-Phosphoglyceric acid disodium salt,(2R)-2-Hydroxy-3-(phosphonooxy)propanoic acid disodium salt IUPAC navn: disodium;(2R)-2-hydroxy-3-[hydroxy(oxido)phosphoryl]oxypropanoate SMIL: [Na+].[Na+].O[C@H](COP(=O)(O)[O-])C(=O)[O-]