missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D-(-)-3-Phosphoglyceric Acid Disodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(-)-3-Phosphoglyceric Acid Disodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 200 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7O7P.2Na/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9;;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2/t2-;;/m1../s1 |
| Formel vægt | 229.9568 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?