Få mere at vide
CZC24832, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469017
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16469017 5 mg
16466428 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16469017 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15294
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress CZC24832 is a highly selective and potent PI3Kγ inhibitor (IC50=27 nM) with apparent dissociation constants (Kdapp) of 19 nM.
CZC24832 is a highly selective and potent PI3Kγ inhibitor (IC50=27 nM) with apparent dissociation constants (Kdapp) of 19 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CZC24832
CAS 1159824-67-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H17FN6O2S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 53 mg/mL (145.44 mM)
SMIL FC1=CC(C2=CC(S(=O)(NC(C)(C)C)=O)=CN=C2)=CN3C1=NC(N)=N3
Molekylvægt (g/mol) 364.4
Formel vægt 364.4
Procent renhed 99.35%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation