Få mere at vide
Cysteine-S-sulfate, Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cysteine-S-sulfate, Monohydrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO5S2.H2O/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9);1H2/t2-;/m0./s1 |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 218.9871 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |