CAS RN 210110-94-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Cysteine-S-sulfate, Monohydrate, TRC
CAS: 210110-94-4 Molekylær formel: C3 H7 N O5 S2 . H2 O Molekylvægt (g/mol): 219.24 Synonym: L-Cysteine, hydrogen sulfate (ester), monohydrate (9CI) IUPAC navn: (2R)-2-amino-3-sulfosulfanylpropanoic acid;hydrate SMIL: O.N[C@@H](CSS(=O)(=O)O)C(=O)O