Få mere at vide
Cysteine Protease inhibitor, MedChemExpress
Beskrivelse
Cysteine Protease inhibitor is an inhibitor of cysteine protease.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cysteine Protease inhibitor |
| CAS | 921625-62-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H14N4O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (165.38 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | N#CC1=NC(OC2=CC(C3=CC=C(CN)C=C3)=CC=C2)=CC=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.33 |
| Formel vægt | 302.33 |
| Vis mere |