Få mere at vide
Cyproheptadin N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30137225
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137225 1 g
30011601 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137225 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9895501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100295-63-4
Molekylær formel C21 H21 N O
Molekylvægt (g/mol) 303.4
Synonym 4-(5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methyl-piperidine 1-Oxide, Cyprohepatadine N-Oxide
IUPAC navn 4-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-yliden)-1-methyl-1-oxidopiperidin-1-ium
SMIL C[N+]1([O-])CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyproheptadine N-Oxide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H21NO/c1-22(23)14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21/h2-11H,12-15H2,1H3
Formel vægt 303.1623