Få mere at vide
Cyhalofop, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyhalofop |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12FNO4/c1-10(16(19)20)21-12-3-5-13(6-4-12)22-15-7-2-11(9-18)8-14(15)17/h2-8,10H,1H3,(H,19,20)/t10-/m1/s1 |
| Formel vægt | 301.075 |