Få mere at vide
Cyhalodiamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyhalodiamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-Chloro-N2-(1-cyano-1-methylethyl)-N1-[2-methyl-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]-1,2-benzenedicarboxamide, 3-Chloro-N2-(2-cyanopropan-2-yl)-N1-[4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)-2-methylphenyl]phthalamide, Cyhalodiamide, ZJ 4042, ZJ4042 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H17ClF7N3O2/c1-11-9-12(20(24,21(25,26)27)22(28,29)30)7-8-15(11)32-17(34)13-5-4-6-14(23)16(13)18(35)33-19(2,3)10-31/h4-9H,1-3H3,(H,32,34)(H,33,35) |
| Formel vægt | 523.0898 |
| Procent renhed | >95% |