Få mere at vide
Cyclotris(1,4-butylene Terephthalate), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclotris(1,4-butylene Terephthalate) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H36O12/c37-31-25-7-9-27(10-8-25)33(39)45-21-3-4-23-47-35(41)29-15-17-30(18-16-29)36(42)48-24-6-5-22-46-34(40)28-13-11-26(12-14-28)32(38)44-20-2-1-19-43-31/h7-18H,1-6,19-24H2 |
| Formel vægt | 660.2207 |
| Procent renhed | >95% |