Få mere at vide
Cyclotetrakis(1,4-butylene Terephthalate), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polybutylene Terephthalate Cyclic Tetramer |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C48H48O16/c49-41-33-9-11-35(12-10-33)43(51)59-27-3-4-29-61-45(53)37-17-19-39(20-18-37)47(55)63-31-7-8-32-64-48(56)40-23-21-38(22-24-40)46(54)62-30-6-5-28-60-44(52)36-15-13-34(14-16-36)42(50)58-26-2-1-25-57-41/h9-24H,1-8,25-32H2 |
| Formel vægt | 880.2942 |
| Procent renhed | >95% |