Få mere at vide
Cyclopropyltriphenylfosfoniumbromid, 98%
Beskrivelse
Det bruges til elektrolytisk polarisering af Zn, har potentiel antitumoraktivitet, reaktant til syntese af cycloporpylidenmethylarylethynyner, ketohalogenider til sekventiel azidation og intramolekylære Schmidt-reaktioner, en reaktant til hydroalkynylering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Zn, har potentiel antitumoraktivitet, reaktant til syntese af cycloporpylidenmethylarylethynyner, ketohalogenider til sekventiel azidering og intramolekylære Schmidt-reaktioner, en reaktant til hydroalkynylering.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopropyltriphenylphosphonium bromide |
| Smeltepunkt | 183 °C til 186 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 6413483 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 383.27 |
| Procent renhed | 98% |