Få mere at vide
Cyclopropyltriphenylphosphonium bromide, 98%
Artikelnummer. 11446127
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446127 5 g 5g
11456127 25 g 25g
11466127 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25102.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14114-05-7 | C21H20BrP | 383.27 g/mol
Det bruges til elektrolytisk polarisering af Zn, har potentiel antitumoraktivitet, reaktant til syntese af cycloporpylidenmethylarylethynyner, ketohalogenider til sekventiel azidation og intramolekylære Schmidt-reaktioner, en reaktant til hydroalkynylering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges til elektrolytisk polarisering af
Zn, har potentiel antitumoraktivitet, reaktant til syntese af cycloporpylidenmethylarylethynyner, ketohalogenider til sekventiel azidering og intramolekylære Schmidt-reaktioner, en reaktant til hydroalkynylering.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14114-05-7
Molekylær formel C21H20BrP
Molekylvægt (g/mol) 383.27
MDL nummer MFCD00011872
InChI nøgle XMPWFKHMCNRJCL-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyclopropyltriphenylphosphonium bromide, phosphonium, cyclopropyltriphenyl-, bromide, cyclopropyltriphenylphosphanium bromide, cyclopropyl triphenyl phosphanium bromide, acmc-209cls, cyclopropyltriphenylphosphoniumbromide, cyclopropyl triphenylphosphonium bromide, cyclopropyl-triphenylphosphonium bromide, cyclopropyltriphenyl-phosphonium bromide, triphenyl-cyclopropylphosphonium bromide
PubChem CID 2723931
IUPAC navn cyclopropyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].C1CC1[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropyltriphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 183°C to 186°C
Mængde 5 g
Beilstein 6413483
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 383.27
Procent renhed 98%