Få mere at vide
(Cyclopropylmethyl)triphenylphosphonium bromide, 98+%
Artikelnummer. 11374474
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374474 5 g 5g
11384474 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374474 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01145.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14799-82-7 | C22H22BrP | 397.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14799-82-7
Molekylær formel C22H22BrP
Molekylvægt (g/mol) 397.30
MDL nummer MFCD00051878
InChI nøgle WFQSHRSBITUSIB-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyclopropylmethyl triphenylphosphonium bromide, cyclopropylmethyl triphenyl phosphanium bromide, cyclopropylmethyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, cyclopropylmethyl triphenyl-, bromide, cyclopropylmethyl triphenylphosphanium bromide, acmc-1cg9v, cyclopropylmethyltriphenylphosphonium bromide, cyclopropylmethyl triphenylphosphoniumbromide, phosphonium, cyclopropylmethyl triphenyl-, bromide 1:1
PubChem CID 3084208
IUPAC navn cyclopropylmethyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].C(C1CC1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Cyclopropylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 178°C to 182°C
Mængde 5 g
Beilstein 4068302
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 397.29
Procent renhed ≥98%