Få mere at vide
Cyclopropylphenylketon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311557
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11311557 25 g 25g
11321557 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02218.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3481-02-5 | C10H10O | 146.19 g/mol
Cyclopropylphenylketon anvendes til fremstillingα -cyclopropylstyren ved Wittig-reaktionen i dimethylsulfoxid. Det bruges også som startreagens under (Z)-titaniumenolatdannelse fra cyclopropylketoner via TiCl4-n-Bu4NI-induceret ringåbningsreaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclopropylphenylketon anvendes til fremstillingα -cyclopropylstyren ved Wittig-reaktionen i dimethylsulfoxid. Det bruges også som startreagens under (Z)-titaniumenolatdannelse fra cyclopropylketoner via TiCl4-n-Bu4NI-induceret ringåbningsreaktion.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3481-02-5
Molekylær formel C10H10O
Molekylvægt (g/mol) 146.19
MDL nummer MFCD00001294
InChI nøgle PJRHFTYXYCVOSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl phenyl ketone, cyclopropyl phenyl methanone, phenyl cyclopropyl ketone, benzoylcyclopropane, methanone, cyclopropylphenyl, cyclopropylphenylketone, ketone, cyclopropyl phenyl, cyclopropyl-phenylmethanone, acmc-2097dl, cyclopropyl-phenyl-methanone
PubChem CID 77029
IUPAC navn cyclopropyl(phenyl)methanon
SMIL C1CC1C(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropyl phenyl ketone
Tæthed 1.06
Kogepunkt 248°C
Flammepunkt 90°C (194°F)
Brydningsindeks 1.5534
Mængde 25 g
Beilstein 1860145
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 146.19
Procent renhed 97%