Få mere at vide
Cyclopropyl Carbinol, 99%
Artikelnummer. p-4599905 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
250ml
25ml
Artikelnummer. 10511341
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2516-33-8 | C4H8O | 72.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2516-33-8
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00001309
InChI nøgle GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanemethanol, cyclopropyl carbinol, cyclopropylcarbinol, cyclopropylmethyl alcohol, hydroxymethyl cyclopropane, cyclopropanemethyl alcohol, cyclopropylcarbinyl alcohol, hydroxymethylcyclopropane, cyclopropyl-methanol, cyclopropane methanol
PubChem CID 75644
IUPAC navn cyclopropylmethanol
SMIL OCC1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropyl carbinol
Smeltepunkt -60°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 123°C to 124°C (738.0 mmHg)
Flammepunkt 35°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C3H5CH2OH
Brydningsindeks 1.4310 to 1.433
Mængde 25 mL
Beilstein 06,4
Specifik vægtfylde 0.89
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ethanol,slightly soluble in carbon tetrachloride
Viskositet 4.04 mPa.s (20°C)
Formel vægt 72.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske