Få mere at vide
Cyclopropylcarbinol, 99%
Artikelnummer. 10511341 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
250ml
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10511341 25 mL Glasflaske 25ml
10318103 100 mL Glasflaske 100ml
10531794 250 mL Glasflaske 250ml
10083813 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10511341 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 296820250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 2516-33-8 | C4H8O | 72,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2516-33-8
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00001309
InChI nøgle GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanemethanol, cyclopropyl carbinol, cyclopropylcarbinol, cyclopropylmethyl alcohol, hydroxymethyl cyclopropane, cyclopropanemethyl alcohol, cyclopropylcarbinyl alcohol, hydroxymethylcyclopropane, cyclopropyl-methanol, cyclopropane methanol
PubChem CID 75644
IUPAC navn cyclopropylmethanol
SMIL OCC1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropyl carbinol
Smeltepunkt -60°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 123°C to 124°C (738.0 mmHg)
Flammepunkt 35°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C3H5CH2OH
Brydningsindeks 1.4310 to 1.433
Mængde 25 mL
Beilstein 06,4
Specifik vægtfylde 0.89
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ethanol,slightly soluble in carbon tetrachloride
Viskositet 4.04 mPa.s (20°C)
Formel vægt 72.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske