Få mere at vide
Cyclopropylcarbinol, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10472634
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10472634 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10472634 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB00731EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropyl carbinol
CAS 2516-33-8
Analyseprocentområde 97+%
Molekylær formel C4H8O
MDL nummer MFCD00001309
Mængde 25 g
Synonym cyclopropanemethanol, cyclopropyl carbinol, cyclopropylcarbinol, cyclopropylmethyl alcohol, hydroxymethyl cyclopropane, cyclopropanemethyl alcohol, cyclopropylcarbinyl alcohol, hydroxymethylcyclopropane, cyclopropyl-methanol, cyclopropane methanol
InChI nøgle GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCC1CC1
IUPAC navn cyclopropylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 72.11
PubChem CID 75644
Formel vægt 72.11