Få mere at vide
Cyclopropyl 4-methoxyphenylketon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445586
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445586 5 g 5g
11455586 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20725.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7152-03-6 | C11H12O2 | 176.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7152-03-6
Molekylær formel C11H12O2
Molekylvægt (g/mol) 176.22
MDL nummer MFCD00001296
InChI nøgle YKZSVEVTRUSPOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl 4-methoxyphenyl methanone, cyclopropyl 4-methoxyphenyl ketone, methanone, cyclopropyl 4-methoxyphenyl, chembl82673, cyclopropyl-4-methoxyphenyl methanone, cyclopropyl-4-methoxy-phenyl-methanone, maybridge3_006117, 4-methoxybenzoylcyclopropane, cyclopropyl p-anisyl ketone, methanone,cyclopropyl 4-methoxyphenyl
PubChem CID 81580
IUPAC navn cyclopropyl-(4-methoxyphenyl)methanon
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2CC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropyl 4-methoxyphenyl ketone
Smeltepunkt 40°C to 44°C
Kogepunkt 158°C to 160°C (4.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 2046539
Formel vægt 176.22
Procent renhed 98%