missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cyclopropyl 2-Fluorophenyl Diketone, TRC

Artikelnummer. 30134863
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134863 100 mg
17941075 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134863 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC988705100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1391054-37-7
Molekylær formel C11 H9 F O2
Molekylvægt (g/mol) 192.19
Synonym 1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethane-1,2-dione
IUPAC navn 1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethane-1,2-dione
SMIL Fc1ccccc1C(=O)C(=O)C2CC2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethane-1,2-dione
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H9FO2/c12-9-4-2-1-3-8(9)11(14)10(13)7-5-6-7/h1-4,7H,5-6H2
Formel vægt 192.0587
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.