Få mere at vide
Cyclopropyl 2-Fluorobenzyl Ketone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopropyl 2-Fluorobenzyl Ketone |
| CAS | 150322-73-9 |
| Molekylær formel | C11 H11 F O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11FO/c12-10-4-2-1-3-9(10)7-11(13)8-5-6-8/h1-4,8H,5-7H2 |
| SMIL | Fc1ccccc1CC(=O)C2CC2 |
| IUPAC navn | 1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.2 |
| Formel vægt | 178.0794 |