Få mere at vide
Cyclopropanemethanol, 98%
Artikelnummer. 11494264
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494264 25 g 25g
11484264 5 g 5g
11404274 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494264 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12567.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2516-33-8 | C4H8O | 72,11 g/mol
Cyclopropanmethanol bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclopropanmethanol bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Fuldt blandbar med vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og syreklorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2516-33-8
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00001309
InChI nøgle GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanemethanol, cyclopropyl carbinol, cyclopropylcarbinol, cyclopropylmethyl alcohol, hydroxymethyl cyclopropane, cyclopropanemethyl alcohol, cyclopropylcarbinyl alcohol, hydroxymethylcyclopropane, cyclopropyl-methanol, cyclopropane methanol
PubChem CID 75644
IUPAC navn cyclopropylmethanol
SMIL OCC1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropanemethanol
Smeltepunkt <-60°C
Tæthed 0.904
Kogepunkt 123°C to 124°C
Flammepunkt 35°C (95°F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.433
Mængde 25 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1846846
Opløselighedsinformation Fully miscible with water.
Formel vægt 72.11
Procent renhed 98%