Få mere at vide
Cyclopentyltriphenylphosphonium bromide, 96%
Artikelnummer. 11477606
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477606 250 g 250g
11457606 10 g 10g
11467606 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477606 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14647.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7333-52-0 | C23H24BrP | 411.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7333-52-0
Molekylær formel C23H24BrP
Molekylvægt (g/mol) 411.32
MDL nummer MFCD00051880
InChI nøgle WZYWSVSFFTZZPE-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyclopentyltriphenylphosphonium bromide, cyclopentyl triphenyl phosphanium bromide, phosphonium, cyclopentyltriphenyl-, bromide, cyclopentyltriphenylphosphanium bromide, cyclopentyl triphenyl phosphonium bromide, cyclopentyltriphenylphosphoniumbromide, cyclopentyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium,cyclopentyltriphenyl-,bromide 1:1, phosphonium,cyclopentyltriphenyl-, bromide 1:1
PubChem CID 2735896
IUPAC navn cyclopentyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].C1CCC(C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentyltriphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 262°C to 266°C
Mængde 250 g
Beilstein 3580193
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 411.33
Procent renhed 98%