Få mere at vide
Cyclopentyl phenyl ketone, 96 %
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentyl phenyl ketone |
| Tæthed | 1.036 |
| Kogepunkt | 136 °C til 140 °C (16 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.544 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2045903 |
| Formel vægt | 174.24 |
| Procent renhed | 96% |