Få mere at vide
Cyclopentyl phenylketon, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428857
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428857 1 g 1g
11438857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19976.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5422-88-8 | C12H14O | 174.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5422-88-8
Molekylær formel C12H14O
Molekylvægt (g/mol) 174.24
MDL nummer MFCD00001378
InChI nøgle VYDIMQRLNMMJBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentyl phenyl ketone, cyclopentyl phenyl methanone, benzoylcyclopentane, methanone, cyclopentylphenyl, ketone, cyclopentyl phenyl, cyclopentyl-phenyl-methanone, cyclopentylphenylketone, acmc-209leg, phenyl cyclopentyl ketone, cyclopentanylphenylmethanone
PubChem CID 79464
IUPAC navn cyclopentyl(phenyl)methanon
SMIL O=C(C1CCCC1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentyl phenyl ketone
Tæthed 1.036
Kogepunkt 136°C to 140°C (16 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.544
Mængde 1 g
Beilstein 2045903
Formel vægt 174.24
Procent renhed 96%