Få mere at vide
Cyclopentyl methylether, TRC
Artikelnummer. 30357914
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30357914 1 g
1 options
Artikelnummer. 30357914 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9923381G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentyl Methyl Ether
CAS 5614-37-9
Molekylær formel C6H12O
Mængde 1 g
Synonym Ether, cyclopentyl methyl (7CI,8CI), Methoxycyclopentane, CPME, Cyclopentyl methyl ether, Methyl cyclopentyl ether, Methoxycyclopentane, CPME, Methyl Cyclopentyl Ether
InChI formel InChI=1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
SMIL COC1CCCC1
IUPAC navn methoxycyclopentan
Molekylvægt (g/mol) 100.16
Formel vægt 100.0888