Få mere at vide
Cyclopentyl methylether, stab., 99,9+%
Artikelnummer. 11367099
Skift visning
Mængde:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367099 500 mL 500ml
11377099 1000 mL 1000ml
11387099 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367099 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27349.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.60 DKK
    477.65 DKK / 500ml
    Spare 52.95 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5614-37-9 | C6H12O | 100,16 g/mol
Cyclopentylmethylether er et hydrofobt etheropløsningsmiddel, der i vid udstrækning anvendes i Grignard-reaktion, Friedel-Crafts-reaktion, Claisen-kondensation og Beckmann-reaktion. Det spiller en vigtig rolle i ekstraktions- og polymerisationsreaktioner såvel som i overfladebelægninger. Det betragtes som en erstatning for tetrahydrofuran, methyl-tert-butylether, dioxan og andre eksisterende etheropløsningsmidler på grund af dets fremragende egenskaber som højt kogepunkt og relativ stabilitet under sure og basiske forhold.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclopentylmethylether er et hydrofobt etheropløsningsmiddel, der i vid udstrækning anvendes i Grignard-reaktion, Friedel-Crafts-reaktion, Claisen-kondensation og Beckmann-reaktion. Det spiller en vigtig rolle i ekstraktions- og polymerisationsreaktioner såvel som i overfladebelægninger. Det betragtes som en erstatning for tetrahydrofuran, methyl-tert-butylether, dioxan og andre eksisterende etheropløsningsmidler på grund af dets fremragende egenskaber som højt kogepunkt og relativ stabilitet under sure og basiske forhold.
Opløselighed Blandbar med vand
, alkoholer, ketoner og kulbrinter.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Luft- og lysfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler, syrer, salpetersyre, hydrogenperoxid og hydrazin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5614-37-9
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD08276401
InChI nøgle SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentyl methyl ether, cyclopentane, methoxy, cpme, cyclopentane,methoxy, unii-4067e5gbkb, cyclopentylmethylether, cylopentylmethylether, methoxycyclopentane, 2-methoxycyclopentyl, cylopentyl-methylether
PubChem CID 138539
IUPAC navn methoxycyclopentan
SMIL COC1CCCC1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cyclopentyl methyl ether
Smeltepunkt -140 °C
Tæthed 0.86
Kogepunkt 106 °C
Flammepunkt −1 °C (−30 °F)
Brydningsindeks 1.421
Mængde 500 mL
FN nummer UN3271
Opløselighedsinformation Blandet med vand, alkoholer, ketoner og kulbrinter.
Formel vægt 100.16
Procent renhed ≥99.9%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclopentyl methyl ether
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methoxy-cyclopentane