Få mere at vide
Cyclopentyl methylether, 99,9+%, ekstra rent, stabiliseret
Artikelnummer. 10589213 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10589213 50 mL Glasflaske 50ml
10268423 250 mL Glasflaske 250ml
10157283 1 L Glasflaske 1 L
11340906 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10589213 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 396130500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5614-37-9 | C6H12O | 100,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5614-37-9
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD08276401
InChI nøgle SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentyl methyl ether, cyclopentane, methoxy, cpme, cyclopentane,methoxy, unii-4067e5gbkb, cyclopentylmethylether, cylopentylmethylether, methoxycyclopentane, 2-methoxycyclopentyl, cylopentyl-methylether
PubChem CID 138539
IUPAC navn methoxycyclopentan
SMIL COC1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentyl methyl ether
Navn note Stabilized
Smeltepunkt -140.0°C
Tæthed 0.8600g/mL
Kogepunkt 106.0°C
Flammepunkt −1°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.9% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C5H9OCH3
Brydningsindeks 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589nm)
Mængde 50 mL
Rester efter fordampning 0.01% max.
Merck Index 15,2742
Specifik vægtfylde 0.86
Stabilisator 50ppm (BHT) approximately
Formel vægt 100.16
Procent renhed 99.9+%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentyl methyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.