Få mere at vide
Cyclopentyl methylether, 99,5%, Extra Dry, stabiliseret, AcroSeal™
Artikelnummer. 10187243 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10187243 100 mL AcroSeal™ Glasflaske -
10453755 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10187243 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397251000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00 DKK
    483.65 DKK / 100ml
    Spare 71.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5614-37-9 | C6H12O | 100,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5614-37-9
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD08276401
InChI nøgle SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentyl methyl ether, cyclopentane, methoxy, cpme, cyclopentane,methoxy, unii-4067e5gbkb, cyclopentylmethylether, cylopentylmethylether, methoxycyclopentane, 2-methoxycyclopentyl, cylopentyl-methylether
PubChem CID 138539
IUPAC navn methoxycyclopentan
SMIL COC1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentyl methyl ether
Navn note Stabiliseret, ekstra tør
Smeltepunkt -140,0 °C
Tæthed 0.8600g/mL
Kogepunkt 106,0 °C
Flammepunkt −1 °C
Analyseprocentområde 99,4% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel C5H9OCH3
Mængde 100 mL
FN nummer 1993
Rester efter fordampning 0,005% maks.
Merck Index 15, 2742
Specifik vægtfylde 0.86
Stabilisator 50 ppm (BHT) cirka
Formel vægt 100.16
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra tør
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentyl methyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.