Få mere at vide
Cyclopentanol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482298
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482298 500 mL 500ml
11472298 100 mL 100ml
11492298 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15249.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 96-41-3 | C5H10O | 86.134 g/mol
Cyclopentanol er en alsidig forbindelse, der bruges som byggesten, mellemprodukt og opløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Cyclopentanol er en alsidig forbindelse
, der bruges som byggesten, mellemprodukt og opløsningsmiddel.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Også opløselig i ether, alkoholer og acetone.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-41-3
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.134
MDL nummer MFCD00001363
InChI nøgle XCIXKGXIYUWCLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxycyclopentane, cyclopentyl alcohol, 1-cyclopentanol, unii-1l43q07tbu, dsstox_cid_13371, dsstox_rid_79066, dsstox_gsid_33371, cydopentanol, 1-hydroxycyclopentyl, 1-cyclopentyl alcohol
PubChem CID 7298
ChEBI CHEBI:16133
IUPAC navn cyclopentanol
SMIL C1CCC(C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentanol
Smeltepunkt -19°C
Tæthed 0.95
Kogepunkt 139°C to 141°C
Flammepunkt 51°C (123°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.453
Mængde 500 mL
FN nummer UN2244
Beilstein 1900556
Merck Index 14,2742
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Also soluble in ether,alcohols and acetone.
Formel vægt 86.13
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentanol