Få mere at vide
Cyclopentanol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-97367 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10716521
Brand: Thermo Scientific Acros 111521000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 96-41-3 | C5H10O | 86.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-41-3
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD00001363
InChI nøgle XCIXKGXIYUWCLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxycyclopentane, cyclopentyl alcohol, 1-cyclopentanol, unii-1l43q07tbu, dsstox_cid_13371, dsstox_rid_79066, dsstox_gsid_33371, cydopentanol, 1-hydroxycyclopentyl, 1-cyclopentyl alcohol
PubChem CID 7298
ChEBI CHEBI:16133
IUPAC navn cyclopentanol
SMIL C1CCC(C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentanol
Navn note 99%
Smeltepunkt -19°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 139°C to 140°C
Flammepunkt 51°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C5H9OH
Brydningsindeks 1.4520 to 1.454
Mængde 100 g
Beilstein 06, 5
Merck Index 15, 2737
Specifik vægtfylde 0.94
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 86.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.