Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentanol |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | -19°C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.9400g/mL |
| Kogepunkt | 139°C to 140°C |
| Flammepunkt | 51°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cyclopentanol
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.