Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentanol |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | -19 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.9400g/mL |
| Kogepunkt | 139 °C til 140 °C |
| Flammepunkt | 51 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Show More |
Safety and Handling
- Cyclopentanol
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.