Få mere at vide
Cyclopentanemethanol, 98%
Artikelnummer. 11424673
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424673 5 g 5g
11434673 25 g 25g
11444673 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424673 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11595.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3637-61-4 | C6H12O | 100.161 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3637-61-4
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.161
MDL nummer MFCD00001384
InChI nøgle ISQVBYGGNVVVHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentanemethanol, cyclopentyl-methanol, cyclopentylcarbinol, cyclopentylmethyl alcohol, cyclopentanmethanol, cylcopentanemethanol, cyclopentan-methanol, cyclopentyl methanol, cyclopentyl carbinol, cyclo-pentanemethanol
PubChem CID 77195
IUPAC navn cyclopentylmethanol
SMIL C1CCC(C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentanemethanol
Tæthed 0.925
Kogepunkt 162°C to 163°C
Flammepunkt 62°C (143°F)
Brydningsindeks 1.458
Mængde 5 g
Beilstein 1919000
Formel vægt 100.16
Procent renhed 98%